Learn More
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gentisic Acid |
| CAS | 490-79-9 |
| Fórmula molecular | C7 H6 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,5-dihidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 154.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0266 |