Learn More
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30374051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374051 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30374051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD451655250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Fórmula molecular C7 H6 O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(O)ccc1O
Nombre IUPAC ácido 2,5-dihidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 154.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0266