Learn More
2,5-Dihydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Descripción
2,5-Dihydroxybenzoic acid is a derivative of benzoic and a powerful inhibitor of fibroblast growth factors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dihydroxybenzoic acid |
| CAS | 490-79-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H6O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (648.85 mM) |
| SMILES | OC(C=C1)=C(C(O)=O)C=C1O |
| Peso molecular (g/mol) | 154.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.12 |
| Mostrar más |