Learn More
Ácido 2,5-Dihidroxibenzoico-d3 (d2 Mayor), TRC
Código de producto. 17977989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17977989 5 mg 5 miligramos
17917179 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17977989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4516575MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 294661-02-2
Fórmula molecular C7H3D3O4
Peso molecular (g/mol) 157.14
Sinónimo 5-Hydroxysalicylic Acid-d3, Carboxyhydroquinone-d3, Gensigen-d3, Gensigon-d3, Gentisinic Acid-d3, Hydroquinonecarboxylic Acid-d3, NSC 27224-d3, NSC 49098-d3, NSC 78825-d3;
SMILES OC1=C(C(O)=O)C([2H])=C(O)C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydroxybenzoic Acid-d3
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)/i1D,2D,3D