Learn More
Sal de butilamina del ácido 2,5-dihidroxibenzoico [matriz para MALDI-TOF/MS], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Butylamine Salt [Matrix for MALDI-TOF/MS] |
| CAS | 666174-80-7 |
| Fórmula molecular | C7H6O4 . C4H11N |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with 1-butanamine (1:1) (9CI, ACI), 2,5-Dihydroxybenzoic acid-butylamine (1:1) salt, Butylammonium 2,5-dihydroxybenzoate, 2,5-Dihydroxybenzoic acid butylamine salt, 2,5-Dihydroxybenzoic acid 1-butylamine salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O4.C4H11N/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11;1-2-3-4-5/h1-3,8-9H,(H,10,11);2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCN.OC(=O)c1cc(O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | butan-1-amina; ácido 2,5-dihidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 227.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.1158 |