Learn More
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10367031 50 g Frasco de plástico 50 g
10598971 5 g Frasco de vidrio 5 g
10127943 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10367031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165200500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    85.65€ / 50 g
    Ahorro 15.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 490-79-9 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490-79-9
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00002460
Clave InChI WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
PubChem CID 3469
ChEBI CHEBI:17189
Nombre IUPAC ácido 2,5-dihidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dihydroxybenzoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204.0°C to 207.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HO)2C6H3CO2H
Cantidad 50 g
Beilstein 10, 384
Índice Merck 15, 4433
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in chloroform,benzene and,carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.