Learn More
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490333 100 g 100 g
11480333 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490333 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11459.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    140.65€ / 100 g
    Ahorro 15.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 490-79-9 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido 2,5-dihidroxibenzoico se utiliza como intermedio para productos farmacéuticos (especialmente para antipiréticos, analgésicos y antirreumáticos) y otras síntesis orgánicas. Se utilizan como matriz para la ionización de péptidos, proteínas y carbohidratos. En el campo industrial, se utilizan como intermedios para la producción de otros productos químicos orgánicos, resinas, poliésteres, plastificadores, colorantes, conservantes y productos químicos de caucho.
Solubilidad
Es soluble en alcohol y éter.
Notas
Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, cloruros ácidos y anhídridos de ácidos. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490-79-9
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.121
Número MDL MFCD00002460
Clave InChI WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
PubChem CID 3469
ChEBI CHEBI:17189
Nombre IUPAC ácido 2,5-dihidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Punto de fusión ∼206°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 2209119
Índice Merck 14,4398
Información de solubilidad It is soluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dihydroxybenzoicacid