Learn More
2,5-Dihidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30372749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372749 1 g 1 g
30380307 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30372749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4510051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1194-98-5
Fórmula molecular C7 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Sinónimo Benzaldehyde, 2,5-dihydroxy-, Gentisaldehyde (6CI,7CI,8CI), 2,5-Dihydroxybenzaldehyde, 5-Hydroxysalicylaldehyde, Formylhydroquinone, NSC 72387
Nombre IUPAC 2,5-dihidroxibenzaldehído
SMILES Oc1ccc(O)c(C=O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-4,9-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0317