Learn More
2,5-Dihidroxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11994781 25 g Frasco de vidrio 25 g
10530401 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11994781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114840250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1194-98-5 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1194-98-5
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00003333
Clave InChI CLFRCXCBWIQVRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gentisaldehyde, benzaldehyde, 2,5-dihydroxy, gentisate aldehyde, unii-0q83hds90w, polymer, 2-formylhydroquinone, pubchem2285, acmc-1btnd, 2,5 dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,5-dihydroxy
PubChem CID 70949
ChEBI CHEBI:28508
Nombre IUPAC 2,5-dihidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC=C(O)C(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dihydroxybenzaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98.0°C to 102.0°C
Color Verde caqui a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CHO
Cantidad 25 g
Beilstein 08,244
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.