Learn More
2,5-Dihidroxibenzaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413027 1 g 1 g
11423027 5 g 5 g
11433027 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15565.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1194-98-5 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1194-98-5
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00003333
Clave InChI CLFRCXCBWIQVRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gentisaldehyde, benzaldehyde, 2,5-dihydroxy, gentisate aldehyde, unii-0q83hds90w, polymer, 2-formylhydroquinone, pubchem2285, acmc-1btnd, 2,5 dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,5-dihydroxy
PubChem CID 70949
ChEBI CHEBI:28508
Nombre IUPAC 2,5-dihidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC=C(O)C(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 97°C to 101°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1363961
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza ≥98%