Learn More
2′,5′-Dihydroxyacetophenone, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15607390 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15607390 250 mg Glass bottle 250 miligramos
15697380 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15607390 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 89415250MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Matrix substance for MALDI-MS,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490-78-8
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00002343
Clave InChI WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
PubChem CID 10279
Nombre IUPAC 1-(2,5-dihidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2′,5′-Dihydroxyacetophenone
Punto de fusión 204°C to 207°C
Color Yellow
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (HO)2C6H3COCH3
Cantidad 250 mg
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 637903
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%