Learn More
2',5'-Dihidroxiacetofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434833 100 g 100 g
11414833 5 g 5 g
11424833 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434833 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12185.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 490-78-8 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490-78-8
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00002343
Clave InChI WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
PubChem CID 10279
Nombre IUPAC 1-(2,5-dihidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',5'-Dihydroxyacetophenone
Punto de fusión 204°C to 208°C
Cantidad 100 g
Beilstein 637903
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%