Learn More
2,5-Dihidroxi-1,4-ditiano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467566 250 g 250 g
11457566 50 g 50 g
11447566 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14620.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40018-26-6 | C4H8O2S2 | 152.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40018-26-6
Fórmula molecular C4H8O2S2
Peso molecular (g/mol) 152.226
Número MDL MFCD00006659
Clave InChI YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithiane, mercaptoacetaldehyde dimer, 4-dithiane-2,5-diol, 1,4 dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithian, p-dthane-2,5-dol, pubchem20480, 1,4dithiane-2,5diol, acmc-1anme
PubChem CID 98330
Nombre IUPAC 1,4-ditiano-2,5-diol
SMILES C1C(SCC(S1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane
Punto de fusión ∼130°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 104402
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 96%