Learn More
2,5-dihidroxi-1,4-benzoquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone |
| CAS | 615-94-1 |
| Fórmula molecular | C6H4O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,5-Dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dihydroxyquinone, ,5-Dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-Dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Anilic Acid, NSC 3843 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4O4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,7,10H |
| SMILES | OC1=CC(=O)C(=CC1=O)O |
| Nombre IUPAC | 2,5-dihidroxiciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 140.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.011 |