Learn More
2,5-Dihidroxi-1,4-benzoquinona, 98 %
Código de producto. 11474070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474070 25 g 25 g
11464070 5 g 5 g
11430303 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474070 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11442.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-94-1 | C6H4O4 | 140,09 g/mol
Dianión de 2,5-dihidroxi-1,4-benzoquinona y esquarato como ligandos puente en la síntesis y propiedades magnéticas de complejos de hierro(III) binucleares con oxalato. Un dinuclear 2,5-dihidroxi-1,4-benzoquinona actúa como un ligando puente del complejo de rutenio (II) con el dianión.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Escuarato y dianión de 2,5-dihidroxi-1,4-benzoquinona como ligandos puente en las propiedades de síntesis y magnéticas de los complejos de hierro(III) binuclear con oxalato. Una 2,5-dihidroxi-1,4-benzoquinona dinuclear actúa como ligando puente del complejo de rutenio(II) con el dianión.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-94-1
Fórmula molecular C6H4O4
Peso molecular (g/mol) 140.09
Número MDL MFCD00001598
Clave InChI QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop
PubChem CID 69213
Nombre IUPAC 2,5-dihidroxiciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Punto de fusión ∼220°C (sublimation)
Cantidad 25 g
Beilstein 1939229
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-dihydroxy-2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione
RU– Solo para uso en investigación