Learn More
2,5-dihidrofurano, TRC
Código de producto. 30380377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380377 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30380377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44856550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydrofuran
CAS 1708-29-8
Fórmula molecular C4H6O
Cantidad 50 g
Sinónimo 2,5-Dihydrofuran, NSC 60532
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
SMILES C1OCC=C1
Nombre IUPAC 2,5-dihidrofurano
Peso molecular (g/mol) 70.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.0419
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.