Learn More
2,5-dihidrofurano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dihydrofuran |
| CAS | 1708-29-8 |
| Fórmula molecular | C4H6O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,5-Dihydrofuran, NSC 60532 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2 |
| SMILES | C1OCC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2,5-dihidrofurano |
| Peso molecular (g/mol) | 70.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 70.0419 |