Learn More
2,5-dihidrofurano, TRC
Código de producto. 30377577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377577 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30377577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD448565100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydrofuran
CAS 1708-29-8
Fórmula molecular C4H6O
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,5-Dihydrofuran, NSC 60532
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
SMILES C1OCC=C1
Nombre IUPAC 2,5-dihidrofurano
Peso molecular (g/mol) 70.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.0419