Learn More
(-)-2,5-Dihidro-D-fenilglicina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11353247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353247 100 g 100 g
11333247 5 g 5 g
11343247 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13785.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26774-88-9
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.181
Número MDL MFCD00137746
Clave InChI JBJJTCGQCRGNOL-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-2-amino-2-cyclohexa-1,4-dien-1-yl acetic acid, r---2-2,5-dihydrophenyl glycine, unii-451nq27tg5, 2,5-dihydrophenylglycine, d, r---2-amino-2-cyclohexa-1,4-dienyl acetic acid, d---2-2,5-dihydrophenyl glycine, r-alpha-amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid, 2r-2-amino-2-cyclohexa-1,4-dienylacetic acid, r-amino cyclohexa-1,4-dien-1-yl acetic acid, d-cyclohexadienylglycine
PubChem CID 1268102
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-2-ciclohexa-1,4-dien-1-ilacético
SMILES C1C=CCC(=C1)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-2,5-Dihydro-D-phenylglycine
Punto de fusión 288°C to 290°C (sublimation)
Beilstein 2091420
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Rotación óptica −160° (c=1 in 1N HCl)
Porcentaje de pureza 97%