Learn More
2,5-Dihidro-3-(hidroximetil)-2,2,5,5-tetrametil-4-(3-piridinil)-1H-pirrol-1-iloxi, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy |
| CAS | 1379779-17-5 |
| Fórmula molecular | C14H19N2O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N2O2/c1-13(2)11(9-17)12(14(3,4)16(13)18)10-6-5-7-15-8-10/h5-8,17-18H,1,9H2,2-4H3 |
| SMILES | [O]N1C(C(CO)=C(C2=CN=CC=C2)C1(C)C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2,2,5,5-tetrametil-1-oxo-4-(piridin-3-il)-2,5-dihidro-1H-1l4-pirrol-3-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 247.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.1447 |