Learn More
Triacetato de 2,5-dihidro-2-hidroxi-5-nitro-2-furanometanodiol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dihydro-2-hydroxy-5-nitro-2-furanmethanediol-d3 Triacetate |
| CAS | 1346604-22-5 |
| Fórmula molecular | C11H10D3NO9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[2-(acetyloxy)-2,5-dihydro-5-nitro-2-furanyl-d3]-1,1-diacetate Methanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO9/c1-6(13)18-10(19-7(2)14)11(20-8(3)15)5-4-9(21-11)12(16)17/h4-5,9-10H,1-3H3/i4D,5D,9D |
| SMILES | [2H]C1=C([2H])C(OC(=O)C)(OC1([2H])[N+](=O)[O-])C(OC(=O)C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [acetiloxi-(2-acetiloxi-3,4,5-trideuterio-5-nitrofuran-2-il)metil] |
| Peso molecular (g/mol) | 306.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0779 |