Learn More
Ácido 2,5-dihidro-2-furoico (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dihydro-2-furoic Acid |
| CAS | 22694-55-9 |
| Fórmula molecular | C5H6O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dihydro-2-furancarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-2,4H,3H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C1OCC=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,5-dihidrofurano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 114.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0317 |