Learn More
2,5-Dihidro-2,2,5,5-tetrametil-3-[[(metilsulfonil)tio]metil]-4-(3-piridinil)-1H-pirrol-1-iloxi, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[((methylsulfonyl)thio)methyl]-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy |
| CAS | 1379779-19-7 |
| Fórmula molecular | C15 H21 N2 O3 S2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | HO-3606 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21N2O3S2/c1-14(2)12(10-21-22(5,19)20)13(15(3,4)17(14)18)11-7-6-8-16-9-11/h6-9H,10H2,1-5H3 |
| SMILES | CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1CSS(=O)(=O)C)c2cccnc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 341.472 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.0994 |