Learn More
2,5-diformilfurano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Diformylfuran |
| CAS | 823-82-5 |
| Fórmula molecular | C6 H4 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H |
| SMILES | O=Cc1oc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | furano-2,5-dicarbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 124.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.016 |