Learn More
2,5-diformilfurano, TRC
Código de producto. 30377257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377257 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30377257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4459055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Diformylfuran
CAS 823-82-5
Fórmula molecular C6 H4 O3
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H
SMILES O=Cc1oc(C=O)cc1
Nombre IUPAC furano-2,5-dicarbaldehído
Peso molecular (g/mol) 124.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.016