Learn More
2,5-diformilfurano, TRC
Código de producto. 30368902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368902 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30368902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445905500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 2,5-Diformylfuran
CAS 823-82-5
Fórmula molecular C6 H4 O3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H
SMILES O=Cc1oc(C=O)cc1
Nombre IUPAC furano-2,5-dicarbaldehído
Peso molecular (g/mol) 124.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.016
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.