Learn More
2,5-Difluorofenilhidracina, 97 %
Código de producto. 11484787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484787 5 g 5 g
11474787 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21259.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97108-50-4
Fórmula molecular C6H6F2N2
Peso molecular (g/mol) 144.125
Número MDL MFCD00013384
Clave InChI JNBRDOQHPXUXLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-difluorophenyl hydrazine, 1,4-difluoro-2-hydrazinobenzene, 2,5-difluoro-phenyl-hydrazine, hydrazine, 2,5-difluorophenyl, 2,5-difluorphenylhydrazine hydrochloride, pubchem2467, acmc-20a3z5, 2,5-difluoro-phenylhydrazine, ksc493g8n, 2,5-difluorophenylhydrazine
PubChem CID 588957
Nombre IUPAC (2,5-Difluorofenil)hidracina
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)NN)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorophenylhydrazine
Punto de fusión 73°C to 76°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 97%