Learn More
Ácido (2,5-Difluorofenil)acético, TRC
Código de producto. 30372193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30372193 1 g
30372168 10 g
30368890 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30372193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4454101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85068-27-5
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.13
Sinónimo 2-(2,5-Difluorophenyl)acetic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,5-difluorofenil)acético
SMILES OC(=O)Cc1cc(F)ccc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,5-Difluorophenyl)acetic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6F2O2/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0336