Learn More
Clorhidrato de (2,5-difluorofenil)-(4-piperidil)metanona, Mikromol
Código de producto. 30462414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462414 4 x 25 mg -
30049598 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30462414 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3659.0100254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (2,5-difluorofenil)-(4-piperidil)metanona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,5-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Hydrochloride
CAS 1172297-96-9
Nombres de analitos o componentes (2,5-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 F2 N O . H Cl
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2,5-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13F2NO.ClH/c13-9-1-2-11(14)10(7-9)12(16)8-3-5-15-6-4-8;/h1-2,7-8,15H,3-6H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Fc1ccc(F)c(c1)C(=O)C2CCNCC2
Nombre IUPAC (2,5-difluorofenil)-piperidin-4-ilmetanona; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 261.7
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.696 g/mol