Learn More
2,5-Difluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493018 5 g 5 g
11403028 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18744.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2713-31-7 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2713-31-7
Fórmula molecular C6H4F2O
Peso molecular (g/mol) 130.09
Número MDL MFCD00042501
Clave InChI INXKVYFOWNAVMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,5-difluoro, 1,4-difluoro-2-hydroxybenzene, phenol,2,5-difluoro, 2,5-difluorphenol, 2,5-difluorophenol;2,5-difluorophenol;, 2 5-difluorophenol, 2,5-difluoro phenol, 2,5-difluoro-phenol, phenol derivative, 5, pubchem3464
PubChem CID 94952
Nombre IUPAC 2,5-difluorofenol
SMILES OC1=CC(F)=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorophenol
Punto de fusión 36°C to 40°C
Temperatura de inflamación 53°C (127°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 5 g
Número UN UN2921
Beilstein 2081076
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.09
Porcentaje de pureza 97%