Learn More
2,5-Difluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10615531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615531 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10615531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311520010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Difluorobenzylamine
Nombre de nota 97%
CAS 85118-06-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.2200g/mL
Punto de ebullición 76°C to 78°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7F2N
Fórmula lineal F2C6H3CH2NH2
Índice de refracción 1.4940 to 1.496
Número MDL MFCD00010143
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.22
Sinónimo 2,5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzyl amine, 1-2,5-difluorophenyl methanamine, 2, 5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methylamine, pubchem4401, 2,5-difluoro-benzylamine, acmc-209q4p
Clave InChI GDFBHCMFIUBEQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC1=CC(F)=CC=C1F
Nombre IUPAC (2,5-difluorofenil)metanamina
Peso molecular (g/mol) 143.14
PubChem CID 123589
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación