Learn More
2,5-Difluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497857 25 g 25 g
11477857 1 g 1 g
11487857 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16530.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85118-06-5 | C7H7F2N | 143.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85118-06-5
Fórmula molecular C7H7F2N
Peso molecular (g/mol) 143.14
Número MDL MFCD00010143
Clave InChI GDFBHCMFIUBEQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzyl amine, 1-2,5-difluorophenyl methanamine, 2, 5-difluorobenzylamine, 2,5-difluorophenyl methylamine, pubchem4401, 2,5-difluoro-benzylamine, acmc-209q4p
PubChem CID 123589
Nombre IUPAC (2,5-difluorofenil)metanamina
SMILES NCC1=CC(F)=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorobenzylamine
Densidad 1.222
Punto de ebullición 76°C to 78°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 3539280
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 97%