Learn More
Bromuro de 2,5-difluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485616 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 11485616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20752.88
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2.5 g
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid