Learn More
Cloruro de 2,5-difluorobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443394 25 g 25 g
11433394 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11443394 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10651.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 35730-09-7 | C7H3ClF2O | 176.547 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35730-09-7
Fórmula molecular C7H3ClF2O
Peso molecular (g/mol) 176.547
Número MDL MFCD00009929
Clave InChI RLRUKKDFNWXXRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,5-difluoro, benzoyl chloride,2,5-difluoro, acmc-1afez, 2,5-difluoro benzoyl chloride, 2,5-difluoro-benzoyl chloride, 2,5-difluorobenzoyl chloride
PubChem CID 588082
Nombre IUPAC cloruro de 2,5-difluorobenzoilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)Cl)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorobenzoyl chloride
Densidad 1.425
Punto de ebullición 81°C to 83°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 2046666
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.55
Porcentaje de pureza 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.