Learn More
Cloruro de 2,5-difluorobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433394 5 g 5 g
11443394 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433394 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10651.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35730-09-7 | C7H3ClF2O | 176.547 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35730-09-7
Fórmula molecular C7H3ClF2O
Peso molecular (g/mol) 176.547
Número MDL MFCD00009929
Clave InChI RLRUKKDFNWXXRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,5-difluoro, benzoyl chloride,2,5-difluoro, acmc-1afez, 2,5-difluoro benzoyl chloride, 2,5-difluoro-benzoyl chloride, 2,5-difluorobenzoyl chloride
PubChem CID 588082
Nombre IUPAC cloruro de 2,5-difluorobenzoilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorobenzoyl chloride
Densidad 1.425
Punto de ebullición 81°C to 83°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 2046666
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.55
Porcentaje de pureza 98%