Learn More
2,5-Difluorobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491159 1 g 1 g
15401169 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15491159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64111.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 393-38-4 | C7H3F5 | 182.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 393-38-4
Fórmula molecular C7H3F5
Peso molecular (g/mol) 182.09
Número MDL MFCD00042494
Clave InChI BLDOSVXRDMTZQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-difluorobenzotrifluoride, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl, pubchem1650, 1-trifluoromethyl-2,5-difluorobenzene
PubChem CID 11111097
Nombre IUPAC 1,4-difluoro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES FC1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorobenzotrifluoride
Punto de fusión -14°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.424 g/mL
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Índice de refracción 1.394
Cantidad 1 g
Beilstein 2049494
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido