Learn More
Ácido 2,5-difluorobenzoico, TRC
Código de producto. 30375652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375652 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30375652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4511831G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorobenzoic Acid
CAS 2991-28-8
Fórmula molecular C7H4F2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo NSC 190310
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES FC1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1
Nombre IUPAC 2,5-difluorobenzoic acid
Peso molecular (g/mol) 158.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0179