Learn More
2,5-Difluorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10175370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10175370 1 g Glass Bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10175370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306750010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Difluorobenzoic acid
Nombre de nota 98%
CAS 2991-28-8
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 128°C to 132°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C7H4F2O2
Fórmula lineal F2C6H3COOH
Número MDL MFCD00002410
Cantidad 1 g
Sinónimo benzoic acid, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzoicacid, 2,5-difluoro-benzoic acid, pubchem4935, 2,5-difluorobenzic acid, acmc-1cj4a, ksc206g1b, rarechem al bo 0019, lbqmiavigllbgw-uhfffaoysa, 2,5-difluorobenzoic acid
Clave InChI LBQMIAVIGLLBGW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)F
Nombre IUPAC 2,5-difluorobenzoic acid
Peso molecular (g/mol) 158.104
PubChem CID 76339
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder