Learn More
Ácido 2,5-difluorobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11498743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498743 5 g 5 g
11488743 1 g 1 g
11408753 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498743 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10503.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilizado en la preparación de derivados de hidrazona. Actúa como un agente antibacteriano potencial.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2,5-difluorobenzoico se utiliza en la preparación de derivados de hidrazona, que actúa como un agente antibacteriano potencial.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2991-28-8
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.104
Número MDL MFCD00002410
Clave InChI LBQMIAVIGLLBGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzoicacid, 2,5-difluoro-benzoic acid, pubchem4935, 2,5-difluorobenzic acid, acmc-1cj4a, ksc206g1b, rarechem al bo 0019, lbqmiavigllbgw-uhfffaoysa, 2,5-difluorobenzoic acid
PubChem CID 76339
Nombre IUPAC 2,5-difluorobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorobenzoic acid
Punto de fusión 127°C to 132°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 973351
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza ≥98%