Código de producto. 10703161
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10703161
5 g
Frasco de vidrio
5 g
10249503
25 g
Frasco de vidrio
25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10703161
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
303520050
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027Inicie sesión para ver el stock
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2646-90-4 | C7 H4 F2 O | 142.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS
2646-90-4
Fórmula molecular
C7 H4 F2 O
Peso molecular (g/mol)
142.11
Número MDL
MFCD00010327
Clave InChI
VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
2,5-difluoro benzaldehyde, 2,5-difluoro-benzaldehyde, 2,5-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro, timtec-bb sbb006570, 2,5-difluorobenzalde, pubchem1437, 2,5-fluorobenzaldehyde, 2,5 difluorobenzaldehyde, acmc-1cq4a
PubChem CID
137663
Nombre IUPAC
2,5-difluorobenzaldehído
SMILES
C1=CC(=C(C=C1F)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
2, 5-Difluorobenzaldehyde
% mín. CAS
97.5
% máx. CAS
100.0
Color
De incoloro a amarillo
Densidad
1.3000g/mL
Punto de ebullición
67.0°C to 69.0°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación
58°C
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
97.5% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
F2 C6 H3 CHO
Índice de refracción
1.4980 to 1.5000
Cantidad
5 g
Gravedad específica
1.3
Formula Weight (peso de la fórmula)
142.11
Porcentaje de pureza
98%
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .