Learn More
2',5'-difluoroacetofenona, TRC
Código de producto. 30379442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379442 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30379442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4455251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',5'-Difluoroacetophenone
CAS 1979-36-8
Fórmula molecular C8H6F2O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 2,5-Difluorophenyl Methyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6F2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(F)ccc1F
Nombre IUPAC 1-(2,5-difluorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 156.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0387