Learn More
Ácido 2,5-difluoro-4-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436617 5 g 5 g
15426617 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33757.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 116465-48-6 | C7H3F2NO4 | 203.101 g/mol
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,5-difluoro-4-nitrobenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116465-48-6
Fórmula molecular C7H3F2NO4
Peso molecular (g/mol) 203.101
Número MDL MFCD03425705
Clave InChI GPTNSBLYGCZJQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-difluoro-4-nitrobenzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2,5-difluoro-4-nitrobenzic acid, 2,5-difluoro-4-nitrobenzoicacid, 2,5-difluoro-4-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitro, 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylicacid, pubchem9789, acmc-2099sr, ksc495m6l
PubChem CID 246375
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 145°C to 147°C
Color Verde a blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido