Learn More
Ácido 2,5-difluoro-4-metoxifenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic Acid |
| CAS | 897958-93-9 |
| Fórmula molecular | C7H7BF2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BF2O3/c1-13-7-3-5(9)4(8(11)12)2-6(7)10/h2-3,11-12H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(F)c(cc1F)B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2,5-difluoro-4-metoxifenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 187.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0456 |