Learn More
2,5-Difluoro-4-metoxibenzaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10067689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10067689 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10067689 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00189DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
CAS 879093-08-0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H6F2O2
Número MDL MFCD06246882
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,5-difluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 2,5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem17005, acmc-209qqk, 2,5-difluoro-4-methyoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2,5-difluoro-4-methoxy, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-methoxy, 2,5-difluoro-4-methoxybenzaldehyde, 97+%
Clave InChI DCGKDDVUUMOTDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(F)C=C(C=O)C(F)=C1
Nombre IUPAC 2,5-difluoro-4-metoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 172.13
PubChem CID 3856938
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%