Learn More
2,5-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345145 1 g 1 g
15474127 250 mg 250 miligramos
15464127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11345145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31528.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 918523-99-6 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde is used as primary and secondary intermediate and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-difluoro-4-hidroxibenzaldehído se utiliza como intermedio primario y secundario y como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y ácidos. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 918523-99-6
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.104
Número MDL MFCD04112521
Clave InChI FFPHRYLGIPAZBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-2,5-difluorobenzaldehyde, 2,5-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-hydroxy, ksc496a0b
PubChem CID 21966462
Nombre IUPAC 2,5-difluoro-4-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)O)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 145°C to 148°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 99%