Learn More
Ácido 2,5-difluoro-1,4-fenilendiborónico, éster de pinacol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Difluoro-1,4-phenylenediboronic acid, pinacol ester |
| CAS | 303006-90-8 |
| Fórmula molecular | C18H26B2F2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26B2F2O4/c1-15(2)16(3,4)24-19(23-15)11-9-14(22)12(10-13(11)21)20-25-17(5,6)18(7,8)26-20/h9-10H,1-8H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(F)c(cc2F)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3 |
| Peso molecular (g/mol) | 366.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.1985 |