Learn More
2,5-Dietiltetrahidrofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Diethyltetrahydrofuran |
| CAS | 41239-48-9 |
| Fórmula molecular | C8H16O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,5-Diethyltetrahydro-furan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-3-7-5-6-8(4-2)9-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC1CCC(CC)O1 |
| Nombre IUPAC | 2,5-dietiloloxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 128.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1201 |