Learn More
2',5'-Dideoxiuridina, TRC
Código de producto. 30377491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377491 1 mg
30381487 5 mg
30374078 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4409281MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35959-50-3
Fórmula molecular C9H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 212.2
SMILES C[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',5'-Dideoxyuridine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O4/c1-5-6(12)4-8(15-5)11-3-2-7(13)10-9(11)14/h2-3,5-6,8,12H,4H2,1H3,(H,10,13,14)/t5-,6+,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0797