Learn More
2,5-Didesoxi-2,5-imino-D-manitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Anhydro-2,5-imino-D-mannitol |
| CAS | 59920-31-9 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO4/c8-1-3-5(10)6(11)4(2-9)7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1N[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5R)-2,5-bis(hidroximetil)pirrolidina-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 163.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0845 |