Learn More
2,5-Diclorotolueno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10696292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696292 5 g Glass bottle 5 g
10050820 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10696292 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19398-61-9
Número MDL MFCD00000609
Clave InChI KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
PubChem CID 29572
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dichlorotoluene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2500g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H6Cl2
Fórmula lineal CH3C6H3Cl2
Índice de refracción 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 296
Peso molecular (g/mol) 161.025
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid